Learn More
Éther hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416956
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether is used to produce 1,4-bis-(2-bromo-ethoxy)-benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther d’hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl) est utilisé pour produire du 1,4-Bis-(2-bromo-éthoxy)-benzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-38-1
Formule moléculaire C10H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.218
Numéro MDL MFCD00002861
Clé InChI WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
CID PubChem 66912
Nom IUPAC 2-[4-(2-hydroxyéthoxy)phénoxy]éthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
Point de fusion 100°C to 102°C
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 95%