Learn More
Hydroquinone, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23€ - 269.34€
Identifiants chimiques
CAS | 123-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
Numéro MDL | MFCD00002339 |
Clé InChI | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol |
CID PubChem | 785 |
ChEBI | CHEBI:17594 |
Nom IUPAC | Benzène-1,4-diol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10313292
|
Thermo Scientific Acros
219930050 |
5 g | Flacon en verre |
27.24€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012840
|
Thermo Scientific Acros
219930500 |
50 g | Flacon en plastique |
26.23€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10454715
|
Thermo Scientific Acros
219932500 |
250 g | Flacon en plastique |
36.88€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761335
|
Thermo Scientific Acros
219930010 |
1 kg | Flacon en plastique |
90.75€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15149253
|
Thermo Scientific Acros
219930051 |
5 kg | Récipient en plastique |
269.34€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-31-9 | |
110.11 | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
785 | |
Benzène-1,4-diol |
C6H6O2 | |
MFCD00002339 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
CHEBI:17594 | |
C1=CC(=CC=C1O)O |
Spécification
Hydroquinone | |
123-31-9 | |
Blanc | |
285.0°C to 287.0°C | |
Authentique | |
C6H6O2 | |
MFCD00002339 | |
05,341; 14,249 | |
hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol | |
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N | |
Benzène-1,4-diol | |
785 | |
110.11 | |
Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline |
p.a. | |
170.0°C to 174.0°C | |
1.32 | |
165°C | |
99.4% min. (HPLC) | |
C6H4(OH)2 | |
06,836 | |
15,4845 | |
Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol | |
C1=CC(=CC=C1O)O | |
110.11 | |
CHEBI:17594 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-617-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MX3500000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydroquinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.