Learn More
Contec™ HydroPure™ avec de l’eau purifiée
BIOPHARMA
Code produit. p-7083193 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
Code produit. 15517171
Marque: Contec™ SBC56HP
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
  • Composition : Peroxyde d’hydrogène à 6 % dans de l’eau
  • Peut être appliqué directement sur la surface pour un traitement uniforme
  • Filtré à 0,22 micron sous un débit d’air de grade A
  • Élimine physiquement les contaminants
  • Activité sporicide suffisante pour les zones de grade A / B
  • Faible quantité de résidus ; met fin à la phase d’élimination des résidus à l’alcool ou à l’eau
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Grande taille de gouttelettes
  • Facilite la désinfection des transferts dans les isolateurs et les RABS
  • Même qualité que celle obtenue lors de l’utilisation de peroxyde d’hydrogène vaporisé
  • Fourni en sachets triples / doubles dans un emballage à déchirement linéaire
  • Non corrosif
Applications :
  • Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent à l’eau purifiée
Forme Liquide
pH 6,5 à 7,5
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée
Concentration 6 % de peroxyde d’hydrogène dans de l’eau purifiée
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Utilisé dans l’industrie pharmaceutique
Quantité 2 Paquets
Volume (impérial) 136 oz.
Volume (métrique) 5 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC STERILE HYDROPURE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION