Learn More
Contec™ HydroPure™ avec de l’eau purifiée
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
Description
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
- Composition : Peroxyde d’hydrogène à 6 % dans de l’eau
- Peut être appliqué directement sur la surface pour un traitement uniforme
- Filtré à 0,22 micron sous un débit d’air de grade A
- Élimine physiquement les contaminants
- Activité sporicide suffisante pour les zones de grade A / B
- Faible quantité de résidus ; met fin à la phase d’élimination des résidus à l’alcool ou à l’eau
- Irradiation aux rayons gamma
- Grande taille de gouttelettes
- Facilite la désinfection des transferts dans les isolateurs et les RABS
- Même qualité que celle obtenue lors de l’utilisation de peroxyde d’hydrogène vaporisé
- Fourni en sachets triples / doubles dans un emballage à déchirement linéaire
- Non corrosif
Applications :
- Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent à l’eau purifiée |
| Forme | Pulvérisation liquide |
| pH | 6,5 à 7,5 |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clair |
| Composition | Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée |
| Concentration | 6 % de peroxyde d’hydrogène dans de l’eau purifiée |
| Type de conteneur | Flacon pulvérisateur |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CONTEC STERILE HYDROPURE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION