Learn More
Spectrum™ Labs Tubulure de dialyse hydrophile
Membranes de dialyse à séparation ultra-haute pureté
Spécification
Type de produit Tubulure pour dialyse
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 10 m
Capacité (métrique) 0,79 ml/cm
Quantité 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque MWCO Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque MWCO Prix Quantité et disponibilité  
11327030
Afficher les documents
Spectrum™ Labs
131450
300 kD N/A
N/A
12787516
Afficher les documents
Spectrum™ Labs
131486
1 kd N/A
N/A
Description
Description
Une membrane de dialyse de séparation ultra-haute pureté. Les membranes de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ offrent une excellente sélection de seuil de rétention moléculaire (MWCO) pour la séparation des espèces ioniques et des macromolécules. Le procédé de fabrication avancée fournit aux membranes de dialyse CE une pureté extrêmement élevée et dispose d’une surface inerte biologique pour obtenir une récupération optimale des échantillons. Les membranes CE tubulaires symétriques sont fournies sous la forme de membrane tubulaire humide non stérile.
Résistance chimique
Les variables de température, de concentrations, de durées d’exposition et d’autres facteurs peuvent affecter l’utilisation du produit. Les membranes CE sont sensibles aux solvants organiques à des concentrations supérieures à 5 % dans l’eau. Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le méthyléthylcétone (MEK) ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Les alcools plus faibles tels que le méthanol et l’isopropanol peuvent être utilisés avec les membranes CE à courte exposition ou à faibles concentrations.
  • Membranes de dialyse hydrophiles et poreuses moléculaires uniformes
  • Neuf seuils de rétention des molécules : 100 Da à 500 Da, 500 Da à 1 000 Da, 3,5 kDa à 5 kDa, 8 kDa à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 300 kDa et 1 000 kDa
  • Quatre largeurs plates : 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • Aucun pré-nettoyage chimique spécial n’est nécessaire
  • Membranes tubulaires en CE de qualité biotechnologique non stériles
  • Fourni humide dans solution d’azoture de sodium à 0,1 %
  • Fourni en longueur de 10 m (humide)
Spécification
Spécification
Tubulure pour dialyse
10 m
1 de chaque
10 mm
0,79 ml/cm