Learn More
Brannan™ Ajustement faible de charge pour la densité relative du densimètre pour une tension superficielle de 0,950 à 1,000 x 0,001 S.G. 270 mm Brannan
Marque: Brannan™ 10/923/0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Ajustement faible chargé pour la densité relative du densimètre pour une tension superficielle de 0,950 à 1,000 x 0,001 S.G. 270mm