Learn More
Brannan™ Densimètre de densité relative à faible tension
GREENER_CHOICE
Code produit. 12891458
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12891458
Marque: Brannan™ 10/922/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échelle à densité relative 60/60°F compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau, à 60°F (15,6°C).
  • Fabriqué à partir de verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique
  • Plage de 0,050 S60/60°F
  • M50, 270 mm de long
  • Faible tension de 0,90 à 0,95
Spécification
Incréments 0,001 S60/60 °F
Longueur (métrique) 270 mm
Précision de la température 0,001 S60/60°F
Matériau Verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique
Plage de températures (impériale) 0,050 S60/60°F
Type de lest Grenaille d’acier
À utiliser avec (application) Comparaison de la densité relative d’un liquide à l’eau