Learn More
Fisherbrand™ Support pour endomètre, 10 places
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le support pour électromètres peut contenir jusqu’à 10 hydromètres avec des diamètres allant jusqu’à 31 mm, ce qui assure un stockage sûr, un séchage efficace et un transport sécurisé.
Organisation sécurisée
- Les fentes en forme de gouttes maintiennent les hydromètres en toute sécurité, prennent en charge une gamme de diamètres et permettent une insertion et un retrait faciles
- La configuration à 3 niveaux améliore la stabilité et la protection du corps de l’hydromètre
Propre et pratique
- Les poignées intégrées offrent une prise sûre pour un transport sûr et pratique
- Le plateau de gouttes amovible simplifiera le nettoyage et l’entretien, améliorant l’hygiène et la protection de votre espace de travail
Conception robuste
- La base large stable assure une stabilité accrue et un placement sûr pour les hydromètres
- La construction durable en Polypropylène est facile à nettoyer, durable et entièrement réutilisable
Spécification
Spécification
| Comprend | Bac de récupération |
| Type de produit | Rack pour densimètres |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Capacité | Densimètres (longs), Densimètres (courts) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 10 |
| Étagères | 3 niveaux |
| Dimensions | 29.5 x 17.50 x 23.40 cm |
| Longueur (métrique) | 29.5 cm |
| Afficher plus |