Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
Click to view available options
Plage de densité relative:
0 à 100 % de saturation en NaCl
0 à 26,5 % de saturation en NaCl
1000 à 2000 g/L
1 400 à 1 620 g/l
1 600 à 1 820 mg/l
1 720 à 1 790 g/l
1 800 à 2 000 g/ml
2500 à 3000 g/L
2 000 à 2 500 g/l
650 à 1000 g/L
795 à 910 g/l
895 à 1 000 g/l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Densimètre standard en verre
• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 10g/l, long 150mm
• Densimètre
• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 10g/l, long 150mm
• Densimètre
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Densimètre |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage général (laboratoire, enseignement, industrie) |
| Plage de densité relative | 650 à 1000 g/L |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.