Learn More
Hydrate de tétranitratoaurate(III) d’hydrogène, Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 38,9 à 40,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384028
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Used for Isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00046178
Synonyme Nitratoauric acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Point de fusion ∼72°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in HNO3
Poids de la formule 445.99 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 38.9 to 40.1%