Learn More
Peroxyde d’hydrogène, solution topique, contient 0,05 % max. Acétophénetidine comme agent de conservation, 2,5 à 3,5 %, U.S.P., J.T.Baker™
108.00€ - 582.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 34.014 |
Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
CID PubChem | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
Nom IUPAC | peroxyde d’hydrogène |
SMILES | OO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15567984
|
Avantor J.T.Baker
2182-01 |
500 mL | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | |||||
15577984
|
Avantor J.T.Baker
2182-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit |
582.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7722-84-1 | |
34.014 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
H2O2 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peroxyde d’hydrogène |
Spécification
Hydrogen Peroxide | |
7722-84-1 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
2.5 to 3.5% | |
1L = 1.00kg |
Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative | |
H2O2 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde d’hydrogène | |
784 | |
34.01 | |
USP |