Learn More
Peroxyde d’hydrogène, technique, solution à 35 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen Peroxide |
Note relative au nom | 35 wt% solution in water, stabilized |
CAS | 7722-84-1, 7732-18-5 |
Point d’ébullition | 108.0°C |
Point de fusion | -33.0°C |
Formule moléculaire | H2O2 |
Formule linéaire | H2O2 |
Numéro MDL | MFCD00011333 |
Densité | 1.1350g/mL |
Merck Index | 15,4835 |