Learn More
Peroxyde d’hydrogène, stabilisé, 0,3, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15155804
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en poly inférieur à pression en PEHD
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide
Note relative au nom Stabilized
Quantité 500 mL
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Poids de la formule 34.01
Pourcentage de pureté 30%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en poly inférieur à pression en PEHD
Gravité spécifique 1L = 1.11kg
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.