Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 35 %, qualité USP, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Les propriétés oxydantes du peroxyde d’hydrogène sont telles qu’il est considéré comme un type d’oxygène hautement réactif. S’agissant d’un acide faible, il peut former de l’hydroperoxyde ou des sels de peroxyde. Il est utilisé industriellement pour le blanchiment de la pâte à papier / du papier, la fabrication de percarbonate de sodium et de perborate de sodium, ainsi que pour la purification de l’eau afin d’éliminer les impuretés organiques et les odeurs.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7722-84-1 |
| Point d’ébullition | 110°C |
| Point de fusion | -24°C |
| Formule moléculaire | H2O2 |
| Composition | 35+% H2O2 |
| Densité | 1.13g/mL |
| Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrogène peroxyde 35 poids % solution (stab.) p.a.
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide