Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 3 % en poids dans H2O, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
4 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen Peroxide Solution |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3587191 |
Densité | 1g/mL at 25°C |
Poids de la formule | 34.01g/mol |
Tension de vapeur | 23.3mmHg (30°C) |
Densité de vapeur | 1.1 (vs air) |
Quantité | 25 mL |