Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 30 % (certification ACS), Thermo Scientific™ Code produit.: 15686804
Peroxyde d’hydrogène, 30 % (certification ACS), Thermo Scientific™
Code produit. 15686804
500 mL, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15686804
Marque: Fisher Chemical H325500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide, 30%
Couleur Incolore
Point d’ébullition 108°C
Point de fusion -33°C
Plage de pourcentage du dosage 29.0 to 32.0 %
Densité 1.110g/cm³
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 29.0 to 32.0%
Qualité ACS
Identification Pass test
Conditionnement Flacon poly
Résidus après évaporation 0.002 % max.
Tension de vapeur 23mmHg at 30°C
Informations sur la décomposition Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Nom du produit
Peroxyde d’hydrogène, 30 % (certification ACS), Thermo Scientific™ >