Learn More
Peroxyde d’hydrogène 30-32 % (p/p) (100 volumes), certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Description
H2O2, numéro CAS-7722-84-1, albone, hioxyl, dioxyde d’hydrogène, inhibine, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1 L, 30-32 %p/v, 108°C, CHEBI:16240, incolore, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peroxyde d’hydrogène, -33°C, 11333, 34,014, flacon en plastique PEHD, 3,3, liquide, 784, OO, 1,1
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 108°C |
| Point de fusion | -33°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 30-32%w/w |
| Pourcentage de pureté | 30 to 32% |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Densité de vapeur | 1.1 |
| pH | 3.3 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide