Learn More
peroxyde d’hydrogène, solution à 3 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3771073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
Code produit. 10081254
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Note relative au nom 3 wt.% solution in water, stabilized
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire HOOH
Densité 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 34
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.01
Quantité 25 mL