Learn More
peroxyde d’hydrogène, solution à 3 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
110.72 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide |
Note relative au nom | 3 wt.% solution in water, stabilized |
Point d’ébullition | 100.0°C |
Formule linéaire | HOOH |
Densité | 1.0100g/mL |
Merck Index | 15, 4835 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 34 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Gravité spécifique | 1.01 |