Learn More
Hydrogen Peroxide, 29-32%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Code produit. 11450632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Quantité 500 mL
Plage de pourcentage du dosage 29-32%
Formule moléculaire H2O2
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC hydrogen peroxide
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Poids de la formule 34.01
Qualité Réactif ACS