Learn More
Oxyde d’hexachloroplatine(IV) hydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10106990
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Point de fusion 60.0°C
Forme physique Poudre et morceaux
Quantité 5 g
Formule linéaire H2PtCl6·xH2O
Informations sur la solubilité (in alcohol) Passes test
Poids de la formule 409.82
Pourcentage de pureté ≥37.50% (Pt)
Qualité Réactif ACS