Learn More
Hexachloroiridate(IV) d’hydrogène hexahydraté, env. 40 % d’iridium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate |
Note relative au nom | Approx. 40% Iridium |
Couleur | Noir |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | H2IrCl6·6H2O |
Quantité | 1 g |
Fieser | 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 515.02 |
Pourcentage de pureté | ∼40% Iridium |