Learn More
Acide fluorhydrique, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 48 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15612990
Acide fluorhydrique, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 48 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612990 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
5 L
6 x 1 L
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15612990
Marque: Honeywell-Fluka 301071L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 48 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Concentration ≥ 48%
Densité 1,15 g/ml à 25 °C
Résidus après l’allumage ≤ 0,0005 % (sous forme de SO4)
Tension de vapeur 25 mmHg (20°C)
Quantité 1 L
Numéro UN 1790
Nom IUPAC fluorane
Poids de la formule 20.01g/mol
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen fluoride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide fluorhydrique, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 48 %, Honeywell Fluka™ >