Learn More
Acide fluorhydrique, J.T. Baker™ Code produit.: 15508644
Acide fluorhydrique, J.T. Baker™
Code produit. 15508644
500ml, FLACON EN POLYÉTHYLÈNE
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
FLACON EN POLYÉTHYLÈNE
Code produit. 15508644
Marque: Avantor J.T.Baker 956001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Couleur Incolore
CAS 7664-39-3
Point de fusion -83,6°C
Point d’ébullition 19,5°C
Densité 1,15 g/ml
Conditionnement FLACON EN POLYÉTHYLÈNE
Gravité spécifique 1 L = 1,18kg
Quantité 500ml
Formule moléculaire FH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011346
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC hydrogen fluoride
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Poids de la formule 20.01
Pourcentage de pureté 48.0 to 51.0%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide fluorhydrique, J.T. Baker™ >