Learn More
Acide fluorhydrique, qualité environnementale Plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11400191
Acide fluorhydrique, qualité environnementale Plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400191
500ml
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500ml
1000 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11400191
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038746.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 112°C
Densité 1,16 g/ml
Odeur Acrid
Quantité 500ml
Forme physique Distillation de quartz sous-ébullition double liquide
Numéro UN UN1790
Merck Index 14,4790
Nom IUPAC fluorane
Poids de la formule 20.01
Pourcentage de pureté 47 to 51%
Qualité Environmental Plus
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS13J005 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2023 Catalog Number038746,038746.AP
Numéro de lotQ26I057 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number038746.AU,038746.AP,038746.AK
Numéro de lotQ28I057 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog Number038746.AU,038746.AP,038746.AK
Numéro de lotR03I035 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number038746.AU,038746.AP,038746.AK
Numéro de lotQ28I014 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/05/2022 Catalog Number038746.AU,038746.AP,038746.AK
Nom du produit
Acide fluorhydrique, qualité environnementale Plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals >