missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Alfa Aesar HYDROFLUORIC ACID ACS 48% 4X500G

Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 033258.57

221.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


HYDROFLUORIC ACID ACS 48% 4X500G

Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Code produit. 11327568

  • 229.14€ / 2000g

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253971 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number033258.57
Numéro de lot10253972 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number033258.57
Numéro de lotT19J900 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number033258.57
Numéro de lotZ13J900 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2024 Catalog Number033258.57
Numéro de lotY23I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2023 Catalog Number033257.Y#,033257.W#,033257.P6,033257.Q9,033258.22,033258.57
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific Alfa Aesar HYDROFLUORIC ACID ACS 48% 4X500G >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis