Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Hydrodex β-6TBDM
Marque:  Macherey-Nagel™ 723383.10
Code produit. 12492760
  • 867.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,1 mm
Séparation des énantiomères GC
10 m
1/boîte
Colonne capillaire GC
Hydrodex β-6TBDM
230°C à 250°C
Hydrodex β-6TBDM