Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15694960
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15694960 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
5 L, Récipient VOLPAC™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
5 L
10 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient VOLPAC™
VOLPAC™ Container
Code produit. 15694960
Marque: Honeywell-Fluka 353355LVP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
Concentration 0,1 M
Conditionnement Récipient VOLPAC™
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 5 L
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™ >