Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 6 M, Honeywell™
Code produit. 15603220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
25L
Code produit. 15603220
Marque: Honeywell-Fluka 3108725L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 6 M HCl (6 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid Solution
CAS 7647-01-0
Concentration 6M
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 25 L
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN 1789
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol