Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 5 M, pure, réactif de paillasse, Fisher Chemical
Product Code. 10501754
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
pH lt; 1
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 25 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane