Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 5 M (5 N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
67.25€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10605882
|
Fisher Chemical
J/4310/15 |
1 L |
67.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10615882
|
Fisher Chemical
J/4310/17 |
2,5 L |
77.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478333
|
Fisher Chemical
J/4310/21 |
5 L |
106.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Solution d’acide chlorhydrique 5 M (5 N), solution étalon prête à l’emploi pour l’analyse volumétrique
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Spécification
lt ; 1 | |
7647-01-0 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 |
Incolore à jaune | |
Flacon en plastique PEHD | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid solution 5M (5N)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid