Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 1 M de HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N)
32.92€ - 383.66€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI : 17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654940
|
Honeywell-Fluka
35328-1L |
1 l | Bouteille en plastique |
32.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15604950
|
Honeywell-Fluka
35328-5L-VP |
5 L | RÉCIPIENT VOLPAC™ |
142.78€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15694940
|
Honeywell-Fluka
35328-5L |
5 L | Bouteille en plastique |
110.32€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15614950
|
Honeywell-Fluka
35328-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en plastique |
171.71€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15644940
|
Honeywell-Fluka
35328-10L-VP |
10 L | RÉCIPIENT VOLPAC™ |
249.85€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15634940
|
Honeywell-Fluka
35328-10L |
10 L | N/A | ||||||
15684940
|
Honeywell-Fluka
35328-4X5L |
4 x 5 L | Bouteille en plastique |
383.66€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15664940
|
Honeywell-Fluka
35328-20L |
20 L | N/A | ||||||
15674940
|
Honeywell-Fluka
35328-30L |
30L | Seau en plastique |
381.57€
30L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI : 17883 |
Spécification
Solution d’acide chlorhydrique | |
1 M | |
ClH | |
UN 1789 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 | |
36.46 g/mol |
7647-01-0 | |
190 mmHg (25°C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI : 17883 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid