Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 1 M (1N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10528050 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
6 AMP
Conditionnement:
Ampoule
Conditionnement:
6 ampoules
Code produit. 10528050
Marque: Fisher Chemical J/4320C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
ClH, numéro CAS 7647-01-0, chloorwaterstof, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorohydrique, acide muriatique, esprit-de-sel, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, 6 AMP, 57 °C, ChEBI : 17883, incolore, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 6 AMP
Formule moléculaire ClH
Viscosité 1,9 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.45g/mol