Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Description
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique anhydre, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, acide muriatique, chlorwasserstoff, acide hydrochlorique, 6AMP, CHEBI:17883, incolore à jaune, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Spécification
pH | lt; 1 |
Couleur | Incolore à jaune |
Conditionnement | Ampoule |
Quantité | 1 AMP |
Forme physique | Liquide |
Nom IUPAC | Chlorane |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu