Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,5 M (0,5N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
Description
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique anhydre, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, acide muriatique, chlorwasserstoff, acide hydrochlorique, 6AMP, CHEBI:17883, incolore à jaune, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Spécification
| pH | lt; 1 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Conditionnement | Ampoule |
| Quantité | 6 AMP |
| Forme physique | Liquide |
| Nom IUPAC | acide chlorhydrique |