Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 0,1 M (0,1N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10528040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Conditionnement:
1 ampoule
6 ampoules
Code produit. 10528040
Marque: Fisher Chemical J/4350C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, chlorure d’hydrogène, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène HCl, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, 6 AMP, 100°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 AMP
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid