Learn More
Solution standardisée prête à l’emploi d’acide chlorhydrique 0,5 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12933544
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentration 0,5 M (0,5 N)
Conditionnement Flacon
Quantité 1 000 ml
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, acide chlorhydrique, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313  
ChEBI CHEBI:23116