Learn More
Acide chlorhydrique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 32 % (T)
11.26€ - 195.08€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15697300
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
84421-250ML-KC
250 mL N/A N/A N/A
15677300
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
84421-1L
1 L
38.86€
1L
15687300
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
84421-2.5L
2,5 L
84.04€
2.50L
15617310
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
84421-5L
5 L N/A N/A N/A
15607310
FDS Afficher les documents
Honeywell Fluka
84421-25L
25 L N/A N/A N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™