Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 2 L de solution étalon, HCl 1 M (1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15655270
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
Ampoule
Flacon poly
pour 2 L de solution étalon, HCl 1 M (1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid concentrate
Note relative au nom For 2L standard solution, 1 M HCl (1N)
Point d’ébullition 100°C (literature)
% min. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
Concentration 1 M HCl (1N)
% max. CAS <80.0000%, <30.0000%
Densité 1.012 g/cm3
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire HCl
Forme physique Concentré
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 36.46