Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 0,5 M (0,5 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15615280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15615280
Marque: Honeywell-Fluka 382856X1EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
pour 1 L de solution étalon, HCl 0,5 M (0,5 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)
Point d’ébullition 100°C (littérature)
% min. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
Concentration 0,5 M HCl (0,5 N)
% max. CAS <80.0000%, <30.0000%
Densité 1,012 g/cm³
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 6 x 1 de chaque
Formule linéaire HCl
Forme physique Concentré
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46