Learn More
Acide chlorhydrique, 5 % v/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058800
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500ml
1 L
4 L
missing translation for 'unitSize'
1L
4L
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11420570
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043335.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Incolore à jaune
Concentration Solution aqueuse à 5 % v/v
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 36.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado