Learn More
Acide chlorhydrique à 37 %, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, d=1,18, Primar Plus™, Fisher Chemical
ClH, numéro CAS-7647-01-0, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
88.85€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plus |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10199832
|
Fisher Chemical
H/1196/PB08 |
500ml |
88.85€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10623014
|
Fisher Chemical
H/1196/PB15 |
1 L |
149.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10496253
|
Fisher Chemical
H/1196/PB17 |
2,5 L |
247.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ClH, numéro CAS-7647-01-0, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, acide chlorohydrique, chlorure d’hydrogène, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, esprits-de-sel, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plus | |
CHEBI:17883 |
Spécification
1 | |
7647-01-0 | |
57°C | |
125 mbar à 20°C | |
1,8 mPaS à 15°C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
acide chlorhydrique | |
313 | |
36.46g/mol |
Incolore | |
-35°C | |
Flacon en plastique PEHD | |
ClH | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide chlorhydrique à 37 %, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, d=1,18, Primar Plus™, Fisher Chemical