Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, extra pur, d=1,18, SLR, Fisher Chemical
19.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Description
CLH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, esprits de sel, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
pH | –1 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -35°C |
Point d’ébullition | 57°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 125 mbar à 20°C |
Quantité | 1 L |
Viscosité | 1,8 mPaS à 15°C |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 36.46g/mol |