Learn More
Acide chlorhydrique, 36,5-38 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 36.5-38% |
| Quantité | 500ml |
| Nom IUPAC | hydrogen chloride |
| Poids de la formule | 36.5 |
| Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric Acid, ACS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.