Learn More
Acide chlorhydrique, 32 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 1 |
Composition | Acide chlorhydrique à 32 % v.p. |
Concentration | HCl à 32+% |
Densité | 1,16 g/ml |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | < 0,0001% |
Quantité | 2,5 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
Pourcentage de pureté | >32% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid 32% v.p.
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid