Learn More
Acide chlorhydrique, 20 %, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, d = 1.1, Primar™, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Spécification
Spécification
| pH | lt; 1 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Quantité | 2,5 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid 1.1 S.G. trace elemental analysis Primar
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid