Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 1 N, Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 172.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric acid |
---|---|
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 1N standard solution |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Concentration | 0,998 à 1,002N (20°C) |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10477700
|
Thermo Scientific Acros
124210010 |
1 l | Bouteille en plastique |
49.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703314
|
Thermo Scientific Acros
124210025 |
2,5 L | Bouteille en plastique |
66.40€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15214624
|
Thermo Scientific Acros
124210100 |
10 L | Récipient en plastique |
172.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalonSpécification
Hydrochloric acid | |
1N standard solution | |
0,998 à 1,002N (20°C) | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
313 |
Incolore | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
1,0200 g/ml | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P :
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
- Hydrochloric acid, 1N standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche