Learn More
Acide chlorhydrique, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11596763 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Fabriqués selon les méthodes officielles d’analyse de l’AOAC International. L’acide chlorhydrique, 1,0 M, Reagecon™ est une solution volumétrique analytique prête à l’emploi avec 36,46 g de HCl pour 1 L d’eau à utiliser comme réactif de laboratoire. Il convient également à l’industrie alimentaire et vinicole.
L’acide chlorhydrique est un acide minéral corrosif et fort, avec de nombreuses utilisations, notamment comme réactif de laboratoire dans la titration manuelle et automatisée. Il est également utilisé dans la production de chlorure, comme agent neutralisant pour les bases, comme catalyseur et solvant dans la synthèse organique, et pour la détermination du HCl dans l’industrie vinicole.
Cette solution est fabriquée selon les méthodes officielles d’analyse de l’AOAC International.
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentration 1,0 M
Conditionnement 1 L
Solvant ou matrice Eau
Normalité 1,0 N
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité AOAC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36,46 g/l HCl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid 37%