Learn More
Acide chlorhydrique, 0,5 N, solution standardisée, Thermo Scientific Chemicals
33.97€ - 128.96€
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC hydrogen chloride
SMILES Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035642.K2
1 L
33.97€
1L
11323777
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035642.K7
4 L
78.79€
4L
11313777
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035642.M4
20 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7647-01-0, 7732-18-5
36.46
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
hydrogen chloride
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl
Spécification
Liquide incolore
Incolore
23 hPa (17 mmHg) à 20°C
Liquide
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.46
Hydrochloric acid
7647-01-0, 7732-18-5
ClH
MFCD00011324 MFCD00792839
Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Cl
36.46
CHEBI:17883
Acide chlorhydrique :4,13% ; eau :95,87%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante