missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrobromic acid, Reagent Grade, 48%, Honeywell™
Qualité réactif, 48%
60.95€ - 77.54€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-10-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BrH |
Poids moléculaire (g/mol) | 80.91 |
Numéro MDL | MFCD00011323 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide |
CID PubChem | 260 |
ChEBI | CHEBI:47266 |
SMILES | Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15642820
|
Honeywell Research Chemicals
268003-500ML |
500 mL | Bouteille en verre | N/A | |||||
15632820
|
Honeywell Research Chemicals
268003-1L |
1 L | Glass Bottle | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
10035-10-6, 7732-18-5 | |
80.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
260 | |
Br |
BrH | |
MFCD00011323 | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CHEBI:47266 |
Spécification
Hydrobromic acid | |
10035-10-6, 7732-18-5 | |
≥50.0000%, ≥30.0000% | |
1.49 g/mL at 25 °C(lit.) | |
I2 | |
UN1788 | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
Br | |
80.91 | |
CHEBI:47266 | |
Réactif |
Reagent Grade, 48% | |
126°C | |
<70.0000%, <50.0000% | |
BrH | |
MFCD00011323 | |
3587158 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
bromure d’hydrogène | |
260 | |
80.91 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 900 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Hydrobromic acid
Recommended Storage : Temp. ambiante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit